安全性情報
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
別名:
n-Pentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13CH3
CAS番号:
分子量:
212.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-098-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.000001 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
0.45-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
10 °C
転移温度
flash point 132.2 °C
密度
0.77 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体