アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
mp
83-86 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
InChI Key
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3