主要文書
8.20561
Sigma-Aldrich
2-Phenylacetohydrazide
for synthesis
別名:
2-Phenylacetohydrazide, Acetic acid 2-phenylhydrazide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
204-055-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
131 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3