About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O
CAS番号:
分子量:
168.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
205-071-3
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
mp
80-82 °C (External MSDS)
転移温度
flash point 130 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI Key
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C