アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3