安全性情報
8.20051
Sigma-Aldrich
Aluminium
(granulated) for synthesis
別名:
Aluminium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.22
品質水準
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
密度
2.70 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg