安全性情報
8.20044
Sigma-Aldrich
2-Ethyltoluene
for synthesis
別名:
2-Ethyltoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(C2H5)C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
120.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
210-255-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
440 °C
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
転移温度
flash point 53 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Ethyltoluene also known as 1-Ethyl-2-methylbenzene, is an aromatic hydrocarbon, belongs to the group of alkyl-substituted benzene compounds. It is a non-polar solvent, making it suitable for dissolving non-polar and hydrophobic compounds. It is used as a building block in the synthesis of various organic compounds.
規格
Saturation Concentration in Air: 14 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体