安全性情報
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chlorpropane
for synthesis
別名:
1-Chlorpropane, Propyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7Cl
CAS番号:
分子量:
78.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
208-749-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
373 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
520 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.6-11.1 % (v/v)
mp
-122 °C
転移温度
flash point -18 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
ClCCC
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体