Key Documents
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
別名:
2,5-Dichlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
CAS番号:
分子量:
191.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-065-7
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
形状
powder
mp
152-156 °C
溶解性
0.8 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3