Key Documents
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
別名:
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-793-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
有効性
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (0.2 g/L in H2O)
bp
246 °C/1013 hPa
mp
114-116 °C
転移温度
flash point 132 °C
密度
0.67 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI Key
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1