主要文書
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
別名:
2,2-Dichloroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
127.96
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
211-674-2
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
mp
96-99 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
InChI Key
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3