安全性情報
8.18330
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
別名:
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
CAS番号:
分子量:
443.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
241-782-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-207 °C
転移温度
flash point 195 °C
かさ密度
360‑400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P+](CCCCC(=O)[O-])(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.Br
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChI Key
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
8183300000:
JP18183302000:
8183309999:
JP18183300500:
8183300050:
試験成績書(COA)