安全性情報
8.18320
Sigma-Aldrich
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
別名:
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti(OC(CH3)3)4
CAS番号:
分子量:
340.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
221-412-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
43 hPa ( 136 °C)
品質水準
形状
liquid
bp
160-165 °C/20 hPa
転移温度
flash point 47.2 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI Key
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
117.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1