安全性情報
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
別名:
Benzyl butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O2
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-105-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
11.97 hPa ( 109 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
235-242 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 107 °C
密度
1.01 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI Key
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体