主要文書
8.14707
Sigma-Aldrich
p-tert-Butylcalix[4]arene
for synthesis
別名:
p-tert-Butylcalix[4]arene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H56O4
CAS番号:
分子量:
648.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
344-347 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
InChI Key
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex C): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1