安全性情報
8.14667
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
別名:
(2-Bromoethyl) ethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
CAS番号:
分子量:
153.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
209-763-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
bp
125-127 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 21 °C
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体