主要文書
8.14632
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid hydrochloride
for synthesis
別名:
L-Glutamic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO4 · xHCl
CAS番号:
分子量:
147.13 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-315-9
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
191-193 °C (decomposes)
密度
1.525 g/cm3
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
InChI Key
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3