安全性情報
8.14538
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
別名:
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,2-(NH2)2C6H4
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-430-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.013 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
540 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
転移温度
flash point 110 °C
溶解性
54 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
530 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI Key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup