About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
233-814-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
mp
197-203 °C (External MSDS)
溶解性
slightly soluble 1.7 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1C2(C(C(CC2)C1=O)(C)C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3