主要文書
8.14528
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
for synthesis
別名:
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O6S · xH2O
CAS番号:
分子量:
388.39 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-137-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.2 (20 °C in H2O)
mp
182 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.n3c4c(ccc3)cccc4O.n1c2c(ccc1)cccc2O.O
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI Key
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3