主要文書
8.14501
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
別名:
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4ClNaO3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
166.56 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
239-508-4
NACRES:
NA.22
品質水準
溶解性
100 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCl.O
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test