安全性情報
8.14439
Sigma-Aldrich
2-Propylvaleric acid
for synthesis
別名:
2-Propylvaleric acid, Dipropylacetic acid, Valproic acid, 2-Propylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-777-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1 % (v/v)
bp
220 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 111 °C
密度
0.905 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体