安全性情報
8.14269
Sigma-Aldrich
Methylphenyl glyoxylate
for synthesis
別名:
Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O3
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
239-263-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
>500 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
17 °C (ECHA)
転移温度
flash point >113 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.159 - 1.163
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体