安全性情報
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
別名:
Potassium methoxid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
蒸気圧
36 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
415 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
転移温度
flash point 29.7 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
85.5 °F
引火点(℃)
29.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8142220500:
8.14222.0100:
8142229025:
8142229999:
8142220000:
8142220100:
試験成績書(COA)