Key Documents
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
別名:
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O2S
CAS番号:
分子量:
218.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
220-197-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
149-152 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI Key
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2