安全性情報
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
別名:
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CN(CH2)8CN
CAS番号:
分子量:
164.25
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
217-494-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94.5% (GC)
フォーム
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp
7-8 °C
転移温度
flash point >93 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
InChI Key
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup