安全性情報
810242
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
製品名
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 100 g
アッセイ
≥98% (purity)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 100 g
由来
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
不純物
Tested For IgG
損失
≤5%
pH
6.8-7.5
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0.0-15.0 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810242:
試験成績書(COA)