安全性情報
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
別名:
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-(CHO)2
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
210-784-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
245-248 °C/1013 hPa
mp
112-115 °C
溶解性
3 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
InChI Key
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類