主要文書
8.08348
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylmethane
for synthesis
別名:
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride, Trityl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
278.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-986-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230-235 °C/27 hPa
mp
109-112 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3