蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
240 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
転移温度
flash point 145 °C
密度
0.8 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F
引火点(℃)
145 °C