蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
7 °C
転移温度
flash point 84 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
n1cc(ccc1)C=O
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
InChI Key
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体