安全性情報
8.06538
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
for synthesis
別名:
Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NaO
CAS番号:
分子量:
54.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-699-5
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
形状
powder
自己発火温度
240 °C
有効性
2037 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
127 °C (decomposition)
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500‑600 kg/m3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis and Biological Evaluations: A study on the cyclization of berberine and magnolol with metformin in the presence of sodium methylate, exploring pharmaceutical applications. (Cao et al., 2017).
  • Synthesis of 5-Acetyl Derivatives of Alkyl 2-Furoates: This research focuses on the synthesis of acetyl derivatives using sodium methylate, demonstrating its role in organic synthesis. (Kuticheva et al., 2015).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (NaOH): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体