安全性情報
8.06086
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
別名:
α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
118.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-705-0
蒸気圧
2.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
445 °C
有効性
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-6.6 % (v/v)
pH
5-6 (500 g/L in H2O)
bp
164 °C/1013 hPa
mp
-23 °C
転移温度
flash point 40 °C (DIN 51758)
溶解性
560 mg/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体