安全性情報
8.03273
Sigma-Aldrich
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
別名:
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-845-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
270 °C
有効性
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCO)(CC)CC
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体