安全性情報
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
別名:
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)4Cl
CAS番号:
分子量:
127.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-778-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
220 °C
有効性
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
転移温度
flash point 53 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI Key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体