安全性情報
8.03215
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
別名:
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-844-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-8.4 % (v/v)
bp
145-148 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
転移温度
flash point 36 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体