Merck
8.03131
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコール
Technipur®, for synthesis
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
969209
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.05
bp:
245 °C (lit.)
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気密度
2.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
-6.5 °C (DIN )
−10 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethylene glycol is widely used as a solvent and ingredient for many consumer products like antifreeze preparations, wallpaper strippers, brake fluids, and artificial fog solutions.
アプリケーション
Diethylene glycol can be used:
  • To improve the digital inkjet printability of dye solutions on cotton fabrics.
  • As a humectant in the pigment ink formulation applicable in inkjet printing.
  • As a solvent in the synthesis of Bi2S3 nanorod applicable as a direct band-gap semiconductor in thermoelectric devices, photoelectric devices.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8031319025:
IN28031312500:
8031319028:
IN28031310500:
8031315000:
8031311000:
8031310000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of nano-coated pigment ink formulation on ink-jet printability and printing accuracy
Li M, et al.
Coloration Technology, 133(6), 476-484 (2017)