安全性情報
8.02353
Sigma-Aldrich
Phenyl chloroformate
for synthesis
別名:
Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClO2
CAS番号:
分子量:
156.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
217-547-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
540 °C
有効性
1730 mg/kg LD50, oral (Rat)
4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
188-189 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
転移温度
flash point 69 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体