主要文書
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
別名:
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(C2H5O)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-358-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 45 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp
24-28 °C
転移温度
flash point 86 °C
溶解性
9 g/L
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup