蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
590 °C
有効性
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
66 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
転移温度
flash point 102 °C
溶解性
0.1 g/L
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI Key
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体