主要文書
8.01795
Sigma-Aldrich
N-Benzylurea
for synthesis
別名:
N-Benzylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
208-689-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
crystals
有効性
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
143-146 °C
溶解性
17 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(Cc1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
InChI Key
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2