安全性情報
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
別名:
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NO
CAS番号:
分子量:
89.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-797-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
330 °C
有効性
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
転移温度
flash point 78 °C
密度
0.914 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F
引火点(℃)
78 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体