安全性情報
8.01366
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde diethyl acetal
for synthesis
別名:
Acetaldehyde diethyl acetal, Acetal, 1,1-Diethoxyethane, Diethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-310-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
20.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
4570 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
転移温度
flash point -21 °C
溶解性
46 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C(OCC)C)CC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Highlights the application of acetaldehyde diethyl acetal in carboxylation reactions, demonstrating its potential as a sustainable solvent in synthetic organic chemistry, thereby contributing to green chemistry advancements (Gevorgyan et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.830
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 20 °C - closed cup