安全性情報
8.00836
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
別名:
Ethyl acrylate, Acrylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-438-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
39 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
355 °C (DIN 51794)
有効性
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
1800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14 % (v/v)
kinematic viscosity
0.582 cSt(25 °C)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-71 °C
転移温度
flash point 9 °C
溶解性
20 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.922
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体