主要文書
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
別名:
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O4
CAS番号:
分子量:
154.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-730-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
>500 °C (DIN 51794)
有効性
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
234-238 °C
溶解性
84 g/L
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI Key
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup