安全性情報
8.00585
Sigma-Aldrich
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
別名:
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-615-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point 46 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI Key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体