安全性情報
8.00579
Sigma-Aldrich
Ethyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
別名:
Ethyl methacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOC2H5
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-597-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
21.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
329 °C
有効性
14600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
bp
119-121 °C/1013 hPa
mp
-61--59 °C
転移温度
flash point 18 °C
溶解性
5.1 g/L
密度
0.913 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI Key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体