安全性情報
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
別名:
Butyric anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-383-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point 87 °C
密度
0.963 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(=O)CCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体