安全性情報
8.00259
Sigma-Aldrich
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
別名:
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-442-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
264 °C
有効性
922 mg/kg LD50, oral (Rat)
2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
転移温度
flash point 45 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI Key
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
危険等級II
第二種自己反応性物質