主要文書
8.00236
Sigma-Aldrich
Cinnamoyl chloride
for synthesis
別名:
Cinnamoyl chloride, Cinnamic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOCl
CAS番号:
分子量:
166.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
32-36 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI Key
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C